Få mere at vide
Fisher Chemical™ TOC Standardløsning 10 mg/L
Artikelnummer. 31034050 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
31034050 100 mL
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 31034050 Leverandør Fisher Chemical™ Leverandørnr. CM 28225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 DKK
    811.32 DKK / 100ml
    Spare 293.68 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Kendte-kulstof-referenceløsninger, der bruges til at kalibrere TOC-analysatorer, hvilket sikrer nøjagtig måling af organisk kulstof i vandprøver.
  • Nøjagtighed: Giv en pålidelig baseline for måling af TOC i miljø-, farmaceutiske og industrielle vandprøver.
  • Kvalitetskontrol: Påkrævet i regulerede industrier (f.eks. USP for farmaceutisk vand).
  • Sporbarhed: Denne TOC-standard er certificeret ISO 17025 og ISO 17034 og kan spores til NIST (National Institute of Standards and Technology).
  • Hvert CRM leveres med et analysecertifikat, der inkluderer usikkerhedsberegninger.
  • Denne dokumentation er afgørende for revisioner, metodevalidering og bevis for pålideligheden af dine data.
Tekniske data
Mængde 100 mL