Specifications
| Farveindikator | Ikke synlig ved misfarvning (Ændring ved mætning af R3 ionbytter før den) |
| Volumen | Afhænger af kvaliteten af indløbsvandet |
| Flowhastighed | 30 L/hr. |
| Harpiks type | Ionbytter |
| Filterstørrelse | 50 cm |
| Til brug med (applikation) | Til behandling af ultrarent vand i elektronikindustrien til fremstilling af diskdrev, skærme, cd-rom, specialiserede halvledere, integrerede kredsløb |
| Model- | TOC |
| Mængde | 1 hver |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 35 °C |
| Temperatur (metrisk) Drift | 10 °C til 35 °C |
| Show More |