Få mere at vide
Thermo Scientific™ TOC-certificerede containere
Artikelnummer. p-4526483
Volumen (metrisk):
17 ml
18 ml
30 ml
40 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
Niveau:
Certificeret< 10ppb TOC
Certificeret< 10ppb TOC m/COA
Certificeret< 20 ppb TOC
Certificeret< 20ppb TOC m/COA
TOC-renset
Stil:
Amber Boston runde m/lukning
Amber hætteglas med lukning
Glasrør, flad bund
Glasrør, rund bund
Klar Boston runde m/lukning
Klart glas hætteglas, certificeret
Klart hætteglas med lukning
Polysulfonrør
nr. pr. sag:
12
24
72
100
144
200
255
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 12
Pakke med 144
Pakke med 24
Pakke med 255
Pakke med 72
Artikelnummer. 15103488
Brand: Thermo Scientific™ CT18TOC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stol på vores certificerede hætteglas på lavt niveau til test og prøveudtagning af total organisk kulstof. TOC-certificerede produkter fremstilles, emballeres og testes efter strenge standarder.
Stol på vores certificerede hætteglas på lavt niveau til test og prøveudtagning af total organisk kulstof. Fremstillet, testet og pakket efter strenge standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers er certificeret til at bidrage< 10ppb eller< 20ppb TOC som baggrund.
Beholdere:
  • Tilgængelig i flere størrelser og typer af beholdere, inklusive de populære 40mL autosampler hætteglas renset, certificeret og klar til brug
  • Inkluder analysecertifikat
Inkluderer:
  • Prøveudtagning og opbevaringsbeholdere
  • Autosampler kompatible hætteglas
  • Kulturrør
  • Lavt TOC-vand
Anbefalet til:
  • TOC test
  • USP metode 643 test
  • Off-line grab prøvetagning af højrent vand
  • Opbevaring af valideringsstandarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Skrueglasrør (rund bund) silaniseret 16 x 125, Certificeret< 20 ppb TOC
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Diameter (engelsk) Ydre 0,563 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 14.3 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 18 ml
Højde (engelsk) 5 tommer
Niveau Certificeret< 20 ppb TOC
nr. pr. sag 255
Stil Glasrør, rund bund
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 0,6 oz.
Volumen (metrisk) i alt 18 mL
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 127 mm
Certificeringer/compliance Testet og certificeret til at bidrage< 20 ppb; inkluderer analysecertifikat (COA)
Type TOC container
Lukkestørrelse 15-425