Få mere at vide
Thermo Scientific™ TOC-certificerede containere
Artikelnummer. 16390244
Skift visning
Volumen (metrisk):
17 ml
18 ml
30 ml
40 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
Niveau:
Certificeret< 10ppb TOC
Certificeret< 10ppb TOC m/COA
Certificeret< 20 ppb TOC
Certificeret< 20ppb TOC m/COA
TOC-renset
Stil:
Amber Boston runde m/lukning
Amber hætteglas med lukning
Glasrør, flad bund
Glasrør, rund bund
Klar Boston runde m/lukning
Klart glas hætteglas, certificeret
Klart hætteglas med lukning
Polysulfonrør
nr. pr. sag:
12
24
72
100
144
200
255
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 12
Pakke med 144
Pakke med 24
Pakke med 255
Pakke med 72
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Niveau Stil nr. pr. sag Pakningsstørrelse
16390244 40 ml Certificeret< 10ppb TOC m/COA Amber hætteglas med lukning 144 -
15103488 18 ml Certificeret< 20 ppb TOC Glasrør, rund bund 255 Pakke med 255
15193478 18 ml Certificeret< 10ppb TOC Glasrør, rund bund 255 -
15113488 17 ml Certificeret< 20 ppb TOC Glasrør, flad bund 200 -
15153488 30 ml TOC-renset Polysulfonrør 100 Pakke med 100
15163488 40 ml Certificeret< 20ppb TOC m/COA Klart hætteglas med lukning 72 Pakke med 72
15183488 40 ml Certificeret< 20 ppb TOC Klart hætteglas med lukning 144 -
15193488 40 ml Certificeret< 10ppb TOC Klart hætteglas med lukning 144 Pakke med 144
15173488 40 ml Certificeret< 10ppb TOC Klart glas hætteglas, certificeret 72 -
15625475 125 ml - Amber Boston runde m/lukning 12 Pakke med 12
15143488 250 ml - Amber Boston runde m/lukning 12 -
15123488 250 ml - Klar Boston runde m/lukning 24 Pakke med 24
11391422 1000 ml - Klar Boston runde m/lukning 12 Pakke med 12
15133488 1000 ml - Amber Boston runde m/lukning 12 Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16390244 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 40ATOC/DB/LL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8125.00 DKK
    7677.33 DKK / Pakke med 144
    Spare 447.67 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stol på vores certificerede hætteglas på lavt niveau til test og prøveudtagning af total organisk kulstof. TOC-certificerede produkter fremstilles, emballeres og testes efter strenge standarder.
Stol på vores certificerede hætteglas på lavt niveau til test og prøveudtagning af total organisk kulstof. Fremstillet, testet og pakket efter strenge standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers er certificeret til at bidrage< 10ppb eller< 20ppb TOC som baggrund.
Beholdere:
  • Tilgængelig i flere størrelser og typer af beholdere, inklusive de populære 40mL autosampler hætteglas renset, certificeret og klar til brug
  • Inkluder analysecertifikat
Inkluderer:
  • Prøveudtagning og opbevaringsbeholdere
  • Autosampler kompatible hætteglas
  • Kulturrør
  • Lavt TOC-vand
Anbefalet til:
  • TOC test
  • USP metode 643 test
  • Off-line grab prøvetagning af højrent vand
  • Opbevaring af valideringsstandarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Ravfarvet hætteglas med lukning, støvdæksler, certificeret< 10ppb TOC m/COA
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Diameter (engelsk) Ydre 1,125 tommer
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 28.58 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 40 ml
Højde (engelsk) 3.75 in.
Niveau Certificeret< 10ppb TOC m/COA
nr. pr. sag 144
Stil Amber hætteglas med lukning
Volumen (engelsk) 1,35 oz.
Volumen (metrisk) i alt 40 mL
Lukketype Skruelåg
Mængde 144 Cs.
Lukkestørrelse 24-414
Certificeringer/compliance Testet og certificeret til at bidrage < med 10 ppb; inkluderer Certificate of Analysis (COA)
Højde (metrisk) 95.25 mm
Produkttype TOC-beholder