Få mere at vide
Thermo Scientific™ TOC-certificerede containere
Beskrivelse
Stol på vores certificerede hætteglas på lavt niveau til test og prøveudtagning af total organisk kulstof. Fremstillet, testet og pakket efter strenge standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers er certificeret til at bidrage< 10ppb eller< 20ppb TOC som baggrund.
Beholdere:
- Tilgængelig i flere størrelser og typer af beholdere, inklusive de populære 40mL autosampler hætteglas renset, certificeret og klar til brug
- Inkluder analysecertifikat
Inkluderer:
- Prøveudtagning og opbevaringsbeholdere
- Autosampler kompatible hætteglas
- Kulturrør
- Lavt TOC-vand
Anbefalet til:
- TOC test
- USP metode 643 test
- Off-line grab prøvetagning af højrent vand
- Opbevaring af valideringsstandarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Boston rund ravfarvet glas med lukket toplukning |
| Materiale (liner) | PTFE/Silicone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1.875 tommer. |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 47.63 mm |
| Materiale | Glas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volumen (metrisk) | 125 ml |
| Højde (engelsk) | 4.375 tommer. |
| nr. pr. sag | 12 |
| Vis mere |