Få mere at vide
Thermo Scientific™ TOC-certificerede containere
Descripción
Stol på vores certificerede hætteglas på lavt niveau til test og prøveudtagning af total organisk kulstof. Fremstillet, testet og pakket efter strenge standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers er certificeret til at bidrage< 10ppb eller< 20ppb TOC som baggrund.
Beholdere:
- Tilgængelig i flere størrelser og typer af beholdere, inklusive de populære 40mL autosampler hætteglas renset, certificeret og klar til brug
- Inkluder analysecertifikat
Inkluderer:
- Prøveudtagning og opbevaringsbeholdere
- Autosampler kompatible hætteglas
- Kulturrør
- Lavt TOC-vand
Anbefalet til:
- TOC test
- USP metode 643 test
- Off-line grab prøvetagning af højrent vand
- Opbevaring af valideringsstandarder.
Especificaciones
Especificaciones
| Oversigt | Klart glas hætteglas med lukning, støvdæksler, certificeret< 10ppb TOC |
| Materiale (liner) | PTFE/Silicone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1,125 tommer |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28.58 mm |
| Materiale | Glas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volumen (metrisk) | 40 ml |
| Højde (engelsk) | 3.75 in. |
| Niveau | Certificeret< 10ppb TOC |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.