Få mere at vide
Thermo Scientific™ TOC-certificerede containere
Stol på vores certificerede hætteglas på lavt niveau til test og prøveudtagning af total organisk kulstof. TOC-certificerede produkter fremstilles, emballeres og testes efter strenge standarder.
Brand:  Thermo Scientific™ CT18-TOC/LL
9132.22 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15193478
  • 9360.53 DKK / Pakke med 255
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-12-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Stol på vores certificerede hætteglas på lavt niveau til test og prøveudtagning af total organisk kulstof. Fremstillet, testet og pakket efter strenge standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers er certificeret til at bidrage< 10ppb eller< 20ppb TOC som baggrund.
Beholdere:
  • Tilgængelig i flere størrelser og typer af beholdere, inklusive de populære 40mL autosampler hætteglas renset, certificeret og klar til brug
  • Inkluder analysecertifikat
Inkluderer:
  • Prøveudtagning og opbevaringsbeholdere
  • Autosampler kompatible hætteglas
  • Kulturrør
  • Lavt TOC-vand
Anbefalet til:
  • TOC test
  • USP metode 643 test
  • Off-line grab prøvetagning af højrent vand
  • Opbevaring af valideringsstandarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Skrueglasrør (rund bund) silaniseret med lukning 16 x 125, certificeret< 10ppb TOC
0,563 tommer.
Glas
5 tommer
255
Skrue
18 mL
127 mm
Testet og certificeret til at bidrage< 10 ppb; inkluderer analysecertifikat (COA)
15-425
PTFE/Silicone
14.3 mm
18 mL
Certificeret< 10ppb TOC
Glasrør, rund bund
0,6 oz.
Skruelåg
255 Cs.
TOC container
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
PartinummerTOC3342110 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/01/2024 KatalognummerCT18-TOC/LL
PartinummerTOC3095090 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/09/2023 KatalognummerCT18-TOC/LL
PartinummerTOC3039080 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/03/2023 KatalognummerCT18-TOC/LL
PartinummerTOC2237110 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/10/2022 KatalognummerCT18-TOC/LL
PartinummerTOC1300200 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/11/2021 KatalognummerCT18-TOC/LL
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ TOC-certificerede containere > 18mL skruegevind glasrør (rund bund) silaniseret med lukning 16 x 125, certificeret< 10ppb TOC