Få mere at vide
Thermo Scientific™ TOC-certificerede containere Artikelnummer.: 15153488
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ TOC-certificerede containere
Artikelnummer. 15153488
30 mL, TOC-renset, Polysulfonrør, 100, Pakke med 100
Volumen (metrisk):
17 mL
18 mL
30 mL
40 mL
125 mL
250 mL
1000 mL
Niveau:
Certificeret< 10ppb TOC
Certificeret< 10ppb TOC m/COA
Certificeret< 20 ppb TOC
Certificeret< 20ppb TOC m/COA
TOC-renset
Stil:
Amber Boston runde m/lukning
Amber hætteglas med lukning
Glasrør, flad bund
Glasrør, rund bund
Klar Boston runde m/lukning
Klart glas hætteglas, certificeret
Klart hætteglas med lukning
Polysulfonrør
nr. pr. sag:
12
24
72
100
144
200
255
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 12
Pakke med 144
Pakke med 24
Pakke med 255
Pakke med 72
Artikelnummer. 15153488
Brand: Thermo Scientific™ 3115OTWS2
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Stol på vores certificerede hætteglas på lavt niveau til test og prøveudtagning af total organisk kulstof. TOC-certificerede produkter fremstilles, emballeres og testes efter strenge standarder.
Stol på vores certificerede hætteglas på lavt niveau til test og prøveudtagning af total organisk kulstof. Fremstillet, testet og pakket efter strenge standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers er certificeret til at bidrage< 10ppb eller< 20ppb TOC som baggrund.
Beholdere:
  • Tilgængelig i flere størrelser og typer af beholdere, inklusive de populære 40mL autosampler hætteglas renset, certificeret og klar til brug
  • Inkluder analysecertifikat
Inkluderer:
  • Prøveudtagning og opbevaringsbeholdere
  • Autosampler kompatible hætteglas
  • Kulturrør
  • Lavt TOC-vand
Anbefalet til:
  • TOC test
  • USP metode 643 test
  • Off-line grab prøvetagning af højrent vand
  • Opbevaring af valideringsstandarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Polysulfonrør, TOC renset
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Diameter (engelsk) Ydre 1,02''
Diameter (metrisk) Udvendig 26 mm
Materiale Polysulfon
Volumen (metrisk) 30 mL
Højde (engelsk) 3,74 tommer.
Niveau TOC-renset
nr. pr. sag 100
Stil Polysulfonrør
Volumen (engelsk) 1 oz.
Volumen (metrisk) i alt 30 mL
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 95 mm
Mængde 100 Cs.
Certificeringer/compliance Certificeret til at bidrage< 10ppb,< 20ppb, Analysecertifikat (COA), Overensstemmelsescertifikat (COC)
Type TOC container
Lukkestørrelse 20-400
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
3 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerTOC3125110 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/05/2023 Artikelnummer3115-OTWS-2
PartinummerTOC3125120 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/05/2023 Artikelnummer3115-OTWS-2
PartinummerTOC1036190 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/04/2021 Artikelnummer3115-OTWS-2
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ TOC-certificerede containere >