Få mere at vide
Thermo Scientific™ TOC-certificerede containere
Artikelnummer. 15143488
Skift visning
Volumen (metrisk):
17 ml
18 ml
30 ml
40 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
Stil:
Amber Boston runde m/lukning
Amber hætteglas med lukning
Glasrør, flad bund
Glasrør, rund bund
Klar Boston runde m/lukning
Klart glas hætteglas, certificeret
Klart hætteglas med lukning
Polysulfonrør
nr. pr. sag:
12
24
72
100
144
200
255
Niveau:
Certificeret< 10ppb TOC
Certificeret< 10ppb TOC m/COA
Certificeret< 20 ppb TOC
Certificeret< 20ppb TOC m/COA
TOC-renset
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 12
Pakke med 144
Pakke med 24
Pakke med 255
Pakke med 72
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Stil nr. pr. sag Niveau unitSize
15143488 250 ml Amber Boston runde m/lukning 12 - -
15103488 18 ml Glasrør, rund bund 255 Certificeret< 20 ppb TOC Pakke med 255
15193478 18 ml Glasrør, rund bund 255 Certificeret< 10ppb TOC -
15113488 17 ml Glasrør, flad bund 200 Certificeret< 20 ppb TOC -
15153488 30 ml Polysulfonrør 100 TOC-renset Pakke med 100
15163488 40 ml Klart hætteglas med lukning 72 Certificeret< 20ppb TOC m/COA Pakke med 72
16390244 40 ml Amber hætteglas med lukning 144 Certificeret< 10ppb TOC m/COA -
15183488 40 ml Klart hætteglas med lukning 144 Certificeret< 20 ppb TOC -
15193488 40 ml Klart hætteglas med lukning 144 Certificeret< 10ppb TOC Pakke med 144
15173488 40 ml Klart glas hætteglas, certificeret 72 Certificeret< 10ppb TOC -
15625475 125 ml Amber Boston runde m/lukning 12 - Pakke med 12
15123488 250 ml Klar Boston runde m/lukning 24 - Pakke med 24
11391422 1000 ml Klar Boston runde m/lukning 12 - Pakke med 12
15133488 1000 ml Amber Boston runde m/lukning 12 - Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 15143488 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. S114250A/TOC
Only null left
Add to basket
Add to basket
Stol på vores certificerede hætteglas på lavt niveau til test og prøveudtagning af total organisk kulstof. TOC-certificerede produkter fremstilles, emballeres og testes efter strenge standarder.
Stol på vores certificerede hætteglas på lavt niveau til test og prøveudtagning af total organisk kulstof. Fremstillet, testet og pakket efter strenge standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers er certificeret til at bidrage< 10ppb eller< 20ppb TOC som baggrund.
Beholdere:
  • Tilgængelig i flere størrelser og typer af beholdere, inklusive de populære 40mL autosampler hætteglas renset, certificeret og klar til brug
  • Inkluder analysecertifikat
Inkluderer:
  • Prøveudtagning og opbevaringsbeholdere
  • Autosampler kompatible hætteglas
  • Kulturrør
  • Lavt TOC-vand
Anbefalet til:
  • TOC test
  • USP metode 643 test
  • Off-line grab prøvetagning af højrent vand
  • Opbevaring af valideringsstandarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Boston rund ravfarvet glas med åben-top polypropylen lukning
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Diameter (engelsk) Ydre 2.375 tommer.
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 60.33 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 250 ml
Højde (engelsk) 5.375 tommer.
nr. pr. sag 12
Stil Amber Boston runde m/lukning
Volumen (engelsk) 8 oz.
Volumen (metrisk) i alt 250 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg (åben top)
Mængde 12 Cs.
Lukkestørrelse 24-414
Certificeringer/compliance Certificeret til at bidrage< 10ppb,< 20ppb, Analysecertifikat (COA), Overensstemmelsescertifikat (COC)
Højde (metrisk) 136.53 mm
Produkttype TOC container