Få mere at vide
Thermo Scientific™ TOC-certificerede containere
Volumen (metrisk):
17 ml
18 ml
30 ml
40 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
Stil:
Amber Boston runde m/lukning
Amber hætteglas med lukning
Glasrør, flad bund
Glasrør, rund bund
Klar Boston runde m/lukning
Klart glas hætteglas, certificeret
Klart hætteglas med lukning
Polysulfonrør
nr. pr. sag:
12
24
72
100
144
200
255
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 12
Pakke med 144
Pakke med 24
Pakke med 255
Pakke med 72
Niveau:
Certificeret< 10ppb TOC
Certificeret< 10ppb TOC m/COA
Certificeret< 20 ppb TOC
Certificeret< 20ppb TOC m/COA
TOC-renset
Beskrivelse
Stol på vores certificerede hætteglas på lavt niveau til test og prøveudtagning af total organisk kulstof. Fremstillet, testet og pakket efter strenge standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers er certificeret til at bidrage< 10ppb eller< 20ppb TOC som baggrund.
Beholdere:
- Tilgængelig i flere størrelser og typer af beholdere, inklusive de populære 40mL autosampler hætteglas renset, certificeret og klar til brug
- Inkluder analysecertifikat
Inkluderer:
- Prøveudtagning og opbevaringsbeholdere
- Autosampler kompatible hætteglas
- Kulturrør
- Lavt TOC-vand
Anbefalet til:
- TOC test
- USP metode 643 test
- Off-line grab prøvetagning af højrent vand
- Opbevaring af valideringsstandarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Amber Boston rund glasflaske med lukning |
| Materiale (liner) | PTFE |
| Diameter (engelsk) Ydre | 3,75 tommer. |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 95.25 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 1000 ml |
| Højde (engelsk) | 8,5 tommer |
| nr. pr. sag | 12 |
| Stil | Amber Boston runde m/lukning |
| Vis mere |