Få mere at vide
Thermo Scientific™ TOC-certificerede containere Artikelnummer.: 15123488
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ TOC-certificerede containere
Artikelnummer. 15123488
250 mL, Klar Boston runde m/lukning, 24, Pakke med 24
Volumen (metrisk):
17 mL
18 mL
30 mL
40 mL
125 mL
250 mL
1000 mL
Stil:
Amber Boston runde m/lukning
Amber hætteglas med lukning
Glasrør, flad bund
Glasrør, rund bund
Klar Boston runde m/lukning
Klart glas hætteglas, certificeret
Klart hætteglas med lukning
Polysulfonrør
nr. pr. sag:
12
24
72
100
144
200
255
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 12
Pakke med 144
Pakke med 24
Pakke med 255
Pakke med 72
Niveau:
Certificeret< 10ppb TOC
Certificeret< 10ppb TOC m/COA
Certificeret< 20 ppb TOC
Certificeret< 20ppb TOC m/COA
TOC-renset
Artikelnummer. 15123488
Brand: Thermo Scientific™ S114250C/TOC
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Stol på vores certificerede hætteglas på lavt niveau til test og prøveudtagning af total organisk kulstof. TOC-certificerede produkter fremstilles, emballeres og testes efter strenge standarder.
Stol på vores certificerede hætteglas på lavt niveau til test og prøveudtagning af total organisk kulstof. Fremstillet, testet og pakket efter strenge standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers er certificeret til at bidrage< 10ppb eller< 20ppb TOC som baggrund.
Beholdere:
  • Tilgængelig i flere størrelser og typer af beholdere, inklusive de populære 40mL autosampler hætteglas renset, certificeret og klar til brug
  • Inkluder analysecertifikat
Inkluderer:
  • Prøveudtagning og opbevaringsbeholdere
  • Autosampler kompatible hætteglas
  • Kulturrør
  • Lavt TOC-vand
Anbefalet til:
  • TOC test
  • USP metode 643 test
  • Off-line grab prøvetagning af højrent vand
  • Opbevaring af valideringsstandarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Klart glas Boston rund lukning med åben top
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Diameter (engelsk) Ydre 2.375 tommer.
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 60.33 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 250 mL
Højde (engelsk) 5.375 tommer.
nr. pr. sag 24
Stil Klar Boston runde m/lukning
Volumen (engelsk) 8 oz.
Volumen (metrisk) i alt 250 mL
Lukketype Skruelåg (åben top)
Højde (metrisk) 136.53 mm
Mængde 24 Cs.
Certificeringer/compliance Certificeret til at bidrage< 10ppb,< 20ppb, Analysecertifikat (COA), Overensstemmelsescertifikat (COC)
Type TOC container
Lukkestørrelse 24-414
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerTOC4159120 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/10/2024 ArtikelnummerS114-250C/TOC
PartinummerTOC4005230 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/02/2024 ArtikelnummerS114-250C/TOC
PartinummerTOC3082010 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/09/2023 ArtikelnummerS114-250C/TOC
PartinummerTOC3039060 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/03/2023 ArtikelnummerS114-250C/TOC
PartinummerTOC2228150 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/09/2022 ArtikelnummerS114-250C/TOC
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ TOC-certificerede containere >