Få mere at vide
Thermo Scientific™ TOC-certificerede containere
Volumen (metrisk):
17 ml
18 ml
30 ml
40 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
Niveau:
Certificeret< 10ppb TOC
Certificeret< 10ppb TOC m/COA
Certificeret< 20 ppb TOC
Certificeret< 20ppb TOC m/COA
TOC-renset
Stil:
Amber Boston runde m/lukning
Amber hætteglas med lukning
Glasrør, flad bund
Glasrør, rund bund
Klar Boston runde m/lukning
Klart glas hætteglas, certificeret
Klart hætteglas med lukning
Polysulfonrør
nr. pr. sag:
12
24
72
100
144
200
255
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 12
Pakke med 144
Pakke med 24
Pakke med 255
Pakke med 72
Beskrivelse
Stol på vores certificerede hætteglas på lavt niveau til test og prøveudtagning af total organisk kulstof. Fremstillet, testet og pakket efter strenge standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers er certificeret til at bidrage< 10ppb eller< 20ppb TOC som baggrund.
Beholdere:
- Tilgængelig i flere størrelser og typer af beholdere, inklusive de populære 40mL autosampler hætteglas renset, certificeret og klar til brug
- Inkluder analysecertifikat
Inkluderer:
- Prøveudtagning og opbevaringsbeholdere
- Autosampler kompatible hætteglas
- Kulturrør
- Lavt TOC-vand
Anbefalet til:
- TOC test
- USP metode 643 test
- Off-line grab prøvetagning af højrent vand
- Opbevaring af valideringsstandarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Klar glas fladbundet rør med lukning 18 x 100, Certificeret< 20 ppb TOC |
| Materiale (liner) | PTFE/Silicone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,938 tommer. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23.83 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 17 ml |
| Højde (engelsk) | 6 tommer |
| Niveau | Certificeret< 20 ppb TOC |
| nr. pr. sag | 200 |
| Vis mere |