Få mere at vide
Thermo Scientific™ TOC-certificerede containere
Artikelnummer. 11391422
Volumen (metrisk):
17 ml
18 ml
30 ml
40 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
Stil:
Amber Boston runde m/lukning
Amber hætteglas med lukning
Glasrør, flad bund
Glasrør, rund bund
Klar Boston runde m/lukning
Klart glas hætteglas, certificeret
Klart hætteglas med lukning
Polysulfonrør
nr. pr. sag:
12
24
72
100
144
200
255
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 12
Pakke med 144
Pakke med 24
Pakke med 255
Pakke med 72
Niveau:
Certificeret< 10ppb TOC
Certificeret< 10ppb TOC m/COA
Certificeret< 20 ppb TOC
Certificeret< 20ppb TOC m/COA
TOC-renset
Artikelnummer. 11391422
Brand: Thermo Scientific™ 1000C/TOC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stol på vores certificerede hætteglas på lavt niveau til test og prøveudtagning af total organisk kulstof. TOC-certificerede produkter fremstilles, emballeres og testes efter strenge standarder.
Stol på vores certificerede hætteglas på lavt niveau til test og prøveudtagning af total organisk kulstof. Fremstillet, testet og pakket efter strenge standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers er certificeret til at bidrage< 10ppb eller< 20ppb TOC som baggrund.
Beholdere:
  • Tilgængelig i flere størrelser og typer af beholdere, inklusive de populære 40mL autosampler hætteglas renset, certificeret og klar til brug
  • Inkluder analysecertifikat
Inkluderer:
  • Prøveudtagning og opbevaringsbeholdere
  • Autosampler kompatible hætteglas
  • Kulturrør
  • Lavt TOC-vand
Anbefalet til:
  • TOC test
  • USP metode 643 test
  • Off-line grab prøvetagning af højrent vand
  • Opbevaring af valideringsstandarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Klar Boston rund flaske med lukning
Materiale (liner) PTFE
Diameter (engelsk) Ydre 3,75 tommer.
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 95.25 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1000 ml
Højde (engelsk) 8,5 tommer
nr. pr. sag 12
Stil Klar Boston runde m/lukning
Volumen (engelsk) 32 oz.
Volumen (metrisk) i alt 1000 mL
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 215.9 mm
Mængde 12 Cs.
Certificeringer/compliance Certificeret til at bidrage< 10ppb,< 20ppb, Analysecertifikat (COA), Overensstemmelsescertifikat (COC)
Type TOC container
Lukkestørrelse 33-400