Få mere at vide
Tobramycin sulfate, Thermo Scientific™
A water-soluble aminoglycoside antibiotic
525.38 DKK - 2947.81 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 49842-07-1 |
|---|---|
| Molekylær formel | C18H39N5O13S |
| Molekylvægt (g/mol) | 565.59 |
| MDL nummer | MFCD00133864,MFCD00133864 |
| InChI nøgle | ZEUUPKVZFKBXPW-UHFFFAOYNA-N |
| PubChem CID | 54413 |
| IUPAC navn | 4-amino-2-[(4,6-diamino-3-{[3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol; sulfuric acid |
| SMIL | OS(O)(=O)=O.NCC1OC(OC2C(N)CC(N)C(OC3OC(CO)C(O)C(N)C3O)C2O)C(N)CC1O |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15415279
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62995.MC |
100mg |
525.38 DKK
100mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15405279
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62995.03 |
1g |
2947.81 DKK
1g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsTobramycin sulfate is used as an antibiotic which is used to treat various types of bacterial infections, particularly Gram-negative infections. It is especially effective against species of Pseudomonas. It is used to inhibit bacterial protein synthesis at the level of 30S (16S rRNA) and 70S ribosomal complex assembly. It is used to treat pseudomonas aeruginosa lung infections and is used in combination with other antibiotics to treat urinary tract infections, gynecologic infections, peritonitis, endocarditis, pneumonia, sepsis, respiratory infections, osteomyelitis and other soft-tissue infections. It is a potential therapy for sinus infections1. Product T1783 has been used to study antibiotic resistance2.
Solubility
Soluble in water (50 mg/ml).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Kemiske identifikatorer
| 49842-07-1 | |
| 565.59 | |
| ZEUUPKVZFKBXPW-UHFFFAOYNA-N | |
| 4-amino-2-[(4,6-diamino-3-{[3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol; sulfuric acid |
| C18H39N5O13S | |
| MFCD00133864,MFCD00133864 | |
| 54413 | |
| OS(O)(=O)=O.NCC1OC(OC2C(N)CC(N)C(OC3OC(CO)C(O)C(N)C3O)C2O)C(N)CC1O |
Tekniske data
| Tobramycin sulfate | |
| White | |
| MFCD00133864,MFCD00133864 | |
| Soluble in water (50mg/ml). | |
| OS(O)(=O)=O.NCC1OC(OC2C(N)CC(N)C(OC3OC(CO)C(O)C(N)C3O)C2O)C(N)CC1O | |
| 565.59 | |
| 1425.41 |
| 49842-07-1 | |
| C18H39N5O13S | |
| 14,9490 | |
| ZEUUPKVZFKBXPW-UHFFFAOYNA-N | |
| 4-amino-2-[(4,6-diamino-3-{[3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol; sulfuric acid | |
| 54413 |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : WK2110000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold
- Tobramycin sulfate
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine, O-3-amino-3-deoxy-.alpha.-D-glucopyranos yl-(1->6)-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-.alp