Få mere at vide
Melford Tobramycinsulfat
Beskrivelse
Tobramycinsulfat er et aminoglycosid-antibiotikum, der hæmmer bakteriel proteinsyntese ved at binde sig til 30S ribosomale underenhed, hvilket fører til fejllæsning af mRNA og forhindrer den korrekte initieringskompleksdannelse.
Tobramycin bruges i mikrobiologi til selektiv bakteriel isolering og i antibiotikafølsomhedstestning for at bestemme følsomheden af bakteriestammer. Ideel til at studere bakterielle modtagelighedsmønstre og antibiotikaresistens. Dets inklusion i kulturmedier kan hjælpe med selektivt at isolere bakterier, der er modtagelige for dette antibiotikum.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tobramycin |
| CAS | 79645-27-5, 49842-07-1 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | (C18H37N5O9)2-5H2SO4 |