Generel information
•Tobramycin er en aminoglycosidforbindelse afledt af kanamycin B og udviser antibiotisk og bakteriostatisk aktivitet mod gram-negative bakterier
• Efter at være kommet ind i cellerne, binder det irreversibelt til en specifik aminoglykosidreceptor på den bakterielle 30S ribosomale underenhed og interfererer med initieringskomplekset mellem messenger RNA og 30S underenheden, og hæmmer følgelig proteinsynteseprocessen, der fører til bakteriel celledød
• Tobramycin kan også interferere med proteinforlængelse, da det kan inducere fejllæsning af mRNA-skabelonen og forårsage, at forkerte aminosyrer bliver inkorporeret i den voksende polypeptidkæde
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tobramycin |
| Type | Tobramycin |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vand | Maks. 8% . |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig i koldt vand. |
| Formel vægt | 467.51 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- Tobramycin
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.