Få mere at vide
Tobramycin, 900 μg/mg
Artikelnummer. 15457239
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457239 5 g 5g
15447239 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66040.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 32986-56-4 | C18H37N5O9 | 467,52 g/mol
Fokuserer primært på gramnegative bakterier
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32986-56-4
Molekylær formel C18H37N5O9
Molekylvægt (g/mol) 467.52
MDL nummer MFCD00077885
InChI nøgle NLVFBUXFDBBNBW-PBSUHMDJSA-N
Synonym tobramycin, nebramycin 6, nebramycin factor 6, nebramycin vi, tobramicin, tobramycetin, nebcin, 3'-deoxykanamycin b, aktob, tobi
PubChem CID 36294
ChEBI CHEBI:28864
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol
SMIL C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(CC(C(O3)CN)O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tobramycin
Emballage Plastflaske
Mængde 5 g
Beilstein 1357507
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 467.51
Fysisk form Pulver