Få mere at vide
Melford Tobramycin
Artikelnummer. 30018871
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018871 5 g
30018870 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018871 Leverandør Melford Leverandørnr. T521505.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tobramycin er et antibiotikum, der tilhører aminoglykosidklassen af antibiotika, og som primært anvendes til behandling af forskellige bakterielle infektioner.
Tobramycin er et antibiotikum, der tilhører aminoglykosidklassen af antibiotika, og som primært anvendes til behandling af forskellige bakterielle infektioner. Det er effektivt mod en række gram-negative bakterier.
Tobramycin virker ved at hæmme bakteriel proteinsyntese. Det binder sig til de bakterielle ribosomer og forstyrrer syntesen af proteiner, der er afgørende for bakteriel vækst og overlevelse.
Det er særligt effektivt mod gramnegative bakterier, herunder Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae og andre. Det er mindre effektivt mod gram-positive bakterier.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tobramycin
CAS 32986-56-4
Mængde 5 g
Molekylær formel C18H37N5O9