Få mere at vide
Melford Tobramycin
Beskrivelse
Tobramycin er et antibiotikum, der tilhører aminoglykosidklassen af antibiotika, og som primært anvendes til behandling af forskellige bakterielle infektioner.
Tobramycin er et antibiotikum, der tilhører aminoglykosidklassen af antibiotika, og som primært anvendes til behandling af forskellige bakterielle infektioner. Det er effektivt mod en række gram-negative bakterier.
Tobramycin virker ved at hæmme bakteriel proteinsyntese. Det binder sig til de bakterielle ribosomer og forstyrrer syntesen af proteiner, der er afgørende for bakteriel vækst og overlevelse.
Det er særligt effektivt mod gramnegative bakterier, herunder Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae og andre. Det er mindre effektivt mod gram-positive bakterier.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tobramycin |
| CAS | 32986-56-4 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C18H37N5O9 |