Få mere at vide
TNP, Tocris Bioscience™
Beskrivelse
Reversible inositol hexakisphosphate kinase (IP6K) inhibitor (IC50 = 0.47 μM for inhibition of InsP7 formation). Also inhibits inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase (IP3K) (IC50 = 10.2 μM). Binds to the ATP binding site of IP3K (Ki = 4.3 μM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TNP |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 443.38 |
| Procent renhed | >97% |