Få mere at vide
TNP, MedChemExpress
Beskrivelse
TNP is a cell-permeable inhibitor of IP6K1 and IP3K, with IC50 values of 0.55 μM and 10.2 μM for IP3K, respectively. TNP binds to the ATP-binding sites of both enzymes.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TNP |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 519178-28-0 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H16F3N7O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (281.93 mM) |
| SMIL | FC(C1=CC(CNC2=NC(NCC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)=C4N=CNC4=N2)=CC=C1)(F)F |
| Vis mere |