Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TNP-ATP triethylammonium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085562
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18085562 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18085562 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2464/5
Potent and selective P2X antagonist
High affinity, selective P2X receptor antagonist. Inhibits ATP-induced currents in cells expressing P2X1, P2X3 and heteromeric P2X2/3 receptors with IC50 values of 6, 0.9 and 7 nM respectively. Displays 1000-fold selectivity over P2X2, P2X4 and P2X7.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TNP-ATP triethylammonium salt
CAS 61368-63-6
Mængde 5 mg
Molekylær formel C16H13N8O19P3·C24H64N
Formel vægt 1123.04
Renhed >95%