Få mere at vide
Cole-Parmer™ TNP-5 momentmåler
Artikelnummer. 13596990 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
320 x 227 x 126 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
13596990 320 x 227 x 126 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 13596990 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 5989107
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Kvalitetskontrol- og kvalitetssikringsinstrument til fødevarer, drikkevarer, kosmetik og andre momentanvendelser
  • Prøvestørrelse fra 10-190 mm diameter
  • Måler åbnings- og lukkemomentværdier
  • Gem 1000 datapunkter
  • USB Interface
  • Genopladelige NiMH-batterier el AC adapter
Tekniske data
Oversigt TNP-5 digital momentmåler
Til brug med (applikation) Til måling af åbnings- og lukkemomentværdier
Inkluderer Genopladelige NiMH-batterier el AC adapter
Dimensioner (L x B x H) 320 x 227 x 126 mm