missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TNP-470, TRC

Artikelnummer. 30452798
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452798 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452798 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT4700005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(2-Chloroacetyl)-carbamic Acid (3R,4S,5S,6R)-5-Methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-2-oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl Ester
CAS 129298-91-5
Molekylær formel C19H28ClNO6
Mængde 5 mg
Synonym TNP-470, (Chloroacetyl)-carbamic Acid (3R,4S,5S,6R)-5-Methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl Ester, [3R-[3α,4α(2R*,3R*),5β,6β]]-(Chloroacetyl)-carbamic Acid 5-Methoxy-4-[2-methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl Ester, AGM 1470, Lodamin, NSC 642492, O-Chloroacetylcarbamoylfumagillol
InChI formel InChI=1S/C19H28ClNO6/c1-11(2)5-6-13-18(3,27-13)16-15(24-4)12(7-8-19(16)10-25-19)26-17(23)21-14(22)9-20/h5,12-13,15-16H,6-10H2,1-4H3,(H,21,22,23)/t12-,13-,15-,16-,18+,19+/m1/s1
SMIL CO[C@@H]1[C@@H](CC[C@]2(CO2)[C@H]1[C@@]3(C)O[C@@H]3CC=C(C)C)OC(=O)NC(=O)CCl
IUPAC navn [(3R,4S,5S,6R)-5-methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methylbut-2-enyl)oxiran-2-yl]-1-oxaspiro[2.5]octan-6-yl] N-(2-chloroacetyl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 401.88
Formel vægt 401.1605
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.