Få mere at vide
TNP-470, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476377
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16476377 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16476377 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101932
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress TNP-470 is a methionine aminopeptidase-2 inhibitor and also an angiogenesis inhibitor.
TNP-470 is a methionine aminopeptidase-2 inhibitor and also an angiogenesis inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TNP-470
CAS 129298-91-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H28ClNO6
Mængde 5 mg
Synonym AGM-1470
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (248.83 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@]1([C@@H](C/C=C(C)/C)O1)[C@]([C@@H]2OC)([H])[C@]3(CC[C@H]2OC(NC(CCl)=O)=O)CO3
Molekylvægt (g/mol) 401.88
Formel vægt 401.88
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death