Få mere at vide
TNNT2 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Artikelnummer. 16126825
Skift visning
Mængde:
100 μL
Artikelnummer. Mængde
16126825 100 μL
1 options
Artikelnummer. 16126825 Leverandør Abnova Leverandørnr. H00007139T01.100uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 DKK
    1866.56 DKK / 100µL
    Spare 78.44 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Western Blotting
Tekniske data
Cellelinje 293T
Til brug med (applikation) Western Blot
Oversigt TNNT2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Genadgangsnr. NM_000364
Molekylvægt (g/mol) 32.56
pH-område 6.8
Plasmid pCMV-TNNT2 full-length
Kvalitetskontrol test Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-TNNT2 antibody (H00007139-B01) by western blotting
Mængde 100 μL
Opbevaringsbuffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Værtsarter Human
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.