Få mere at vide
Abnova™ TNFSF13B Recombinant Protein
Artikelnummer. 16135562
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. 16135562
Brand: Abnova™ H00010673P01.25ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Tekniske data
Adgangsnummer AAH20674
Til brug med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-id (Entrez) 10673
Molekylvægt (g/mol) 57.09
Navn TNFSF13B (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-område 8
Fremstillingsmetode In vitro wheat germ expression system
Oprensningsmetode Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrol test 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Mængde 25 μg
Kilde Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MDDSTEREQSRLTSCLKKREEMKLKECVSILPRKESPSVRSSKDGKLLAATLLLALLSCCLTVVSFYQVAALQGDLASLRAELQGHHAEKLPAGAGAPKAGLEEAPAVTAGLKIFEPPAPGEGNSSQNSRNKRAVQGPEETVTQDCLQLIADSETPTIQKGSYTFVPWLLSFKRGSALEEKENKILVKETGYFFIYGQVLYTDKTYAMGHLIQRKKVHVFGDELSLVTLFRCIQNMPETLPNNSCYSAGIAKLEEGDELQLAIPRENAQISLDGDVTFFGALKLL
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias BAFF/BLYS/CD257/DTL/TALL-1/TALL1/THANK/TNFSF20/ZTNF4
Fælles navn TNFSF13B
Gen symbol TNFSF13B
Krydsreaktivitet Human
Arter Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein tag GST
Form Solution