Få mere at vide
Invitrogen™ Mus TNF alfa Ucoated ELISA Kit
Artikelnummer. 15581107
Mængde:
10 x 96 tests
20 x 96 tests
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 15581107
Brand: Invitrogen™ 88732477
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Musetumornekrosefaktor alfa (TNF-α ) Ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at detektere og kvantificere proteinniveauer af muse-TNF-α . Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
TNF alfa er et multifunktionelt proinflammatorisk cytokin, der tilhører tumornekrosefaktoren (TNF) superfamilien. Dette cytokin udskilles hovedsageligt af makrofager og binder til dets receptorer, TNFRSF1A/TNFR1 og TNFRSF1B/TNFBR. TNF alfa er involveret i reguleringen af immunceller, celleproliferation, differentiering, apoptose, lipidmetabolisme og koagulation. TNF alfa eksisterer som en multimer af to, tre eller fem ikke-kovalent bundne enheder, men viser et enkelt 17 kDa bånd efter SDS-PAGE under ikke-reducerende betingelser. Knockout-undersøgelser i mus antydede også den neurobeskyttende funktion af TNF-alfa og er blevet observeret at forårsage tumornekrose, når de injiceres i tumorbærende mus. Andre funktioner af TNF-alfa omfatter dets rolle i immunresponset på bakterielle, virale, parasitære og visse svampeinfektioner, såvel som dets rolle i nekrose af specifikke tumorer. TNF alfa forårsager cytolyse eller cytostase af visse transformerede celler, idet det er synergistisk med interferon-gamma i dets cytotoksicitet. Dette cytokin har været impliceret i en række sygdomme, herunder autoimmune sygdomme, insulinresistens og cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P06804
Analyseområde 8 til 1.000 pg/ml
Assay følsomhed 8 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Lavage væske, Plasma, Serum, Supernatant, Vævshomogenater
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 21926
Gen symbol AA690181,IL-15 RA,AI503618,IL-15
Sættets indhold Capture Antibody: Fortitreret, Oprenset antistof, Detektionsantistof: Fortitreret, Biotin-konjugeret antistof, Standard: Rekombinant cytokin til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, ELISA/ELISPOT Coating Buffer Pulver: Denne ubelagte ELISA kit kan indeholde ELISA/ELISPOT Coating Buffer Pulver (Rekonstituer til 1L med dH20 og filter (0,22)μ M) eller 10X PBS ELISA Coatingbuffer (fortynd 1 del 10X buffer i 9 dele dH20)., Assayfortynder: 5X koncentreret, Detektionsenzym: Præ-titreret Avidin-HRP, Substratløsning: Tetramethylbenzidin (TMB) substratopløsning, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96-brøndsplade: Højaffinitetsplade med 96 brønde (inkluderet med produktkatalognr., der ender på suffikserne -22, -76, -86)
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 20 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Lavage Fluid 100μ L, Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L, vævshomogenat 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Tumornekrosefaktor alfa, tnf-a, tnf alfa
Mål TNF alfa
Test tid 1 t 45 min
Samlet analysetid 24 timer 30 min