Få mere at vide
Invitrogen™ Hunde TNF alfa ELISA Kit
Artikelnummer. 17164819
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 17164819
Brand: Invitrogen™ ECTNFX5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Canine Tumor Necrosis Factor alpha (Dog TNFα ) ELISA kvantificerer hunde-TNFα i hundeserum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant hunde-TNFα . Metodens princip The Canine TNFα fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
TNF alfa er et multifunktionelt proinflammatorisk cytokin, der tilhører tumornekrosefaktoren (TNF) superfamilien. Dette cytokin udskilles hovedsageligt af makrofager og binder til dets receptorer, TNFRSF1A/TNFR1 og TNFRSF1B/TNFBR. TNF alfa er involveret i reguleringen af immunceller, celleproliferation, differentiering, apoptose, lipidmetabolisme og koagulation. TNF alfa eksisterer som en multimer af to, tre eller fem ikke-kovalent bundne enheder, men viser et enkelt 17 kDa bånd efter SDS-PAGE under ikke-reducerende betingelser. Knockout-undersøgelser i mus antydede også den neurobeskyttende funktion af TNF-alfa og er blevet observeret at forårsage tumornekrose, når de injiceres i tumorbærende mus. Andre funktioner af TNF-alfa omfatter dets rolle i immunresponset på bakterielle, virale, parasitære og visse svampeinfektioner, såvel som dets rolle i nekrose af specifikke tumorer. TNF alfa forårsager cytolyse eller cytostase af visse transformerede celler, idet det er synergistisk med interferon-gamma i dets cytotoksicitet. Dette cytokin har været impliceret i en række sygdomme, herunder autoimmune sygdomme, insulinresistens og cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P51742
Analyseområde 2,87 til 700 pg/ml
Assay følsomhed 2 pg/mL
Kalibreringsområde 2 pg/ml til 700 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Kinase& Inhibitorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA antistofpar detekterer hundens TNF-alfa. Andre arter er ikke fastlagt endnu.
Tilstrækkelig til 96 assays
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 403922
Gen symbol TNFA, Ctnf
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Ekstracellulær matrix& Celleadhæsion
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym TNFAcTNF
Mål TNF alfa
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min