Få mere at vide
Invitrogen™ Hunde TNF alfa ELISA Kit
Beskrivelse
Canine Tumor Necrosis Factor alpha (Dog TNFα ) ELISA kvantificerer hunde-TNFα i hundeserum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant hunde-TNFα . Metodens princip The Canine TNFα fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P51742 |
| Analyseområde | 2,87 til 700 pg/ml |
| Assay følsomhed | 2 pg/mL |
| Kalibreringsområde | 2 pg/ml til 700 pg/ml |
| Assay | Fastfase sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Kinase& Inhibitorer |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Specificitet | Denne ELISA antistofpar detekterer hundens TNF-alfa. Andre arter er ikke fastlagt endnu. |
| Vis mere |