Beskrivelse
Optimeret til CsCl Plasmid DNA-separationer Thermo Scientific™ TN-890 Neo Angle Rotor giver en meget stejl vinkel og ydeevne op til 90.000 rpm.
- Understøtter ydeevne op til 90.000 rpm for 5 ml ultracentrifugerør
- Kompatibel med Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ Ultracentrifuge Series
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | TN-890 Neo Angle Rotor |
| Materiale | Titanium |
| Type | Neo vinkelrotor |
| Volumen | 8 x 5 ml |
| Maks. RCF | 645,101 x g |
| Maks. Hastighed | 90,000 rpm |
| K faktor | 10 |
| Maks. Rørlængde | 53 mm |
| Maks. Rør diameter | 13 mm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall WX+ UltraCentrifuge-serien |
| Vis mere |