Få mere at vide
Thermo Scientific™ TN-1865 Neo Angle Rotor til WX+ Ultraspeed Centrifuges
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
18 x 5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Optimeret til CsCl Plasmid DNA-separationer Thermo Scientific™ TN-1865 Neo Angle Rotor giver en meget stejl vinkel med en rørkapacitet på 18 pladser på 5 ml.
- Understøtter ydeevne op til 65.000 rpm for 5mL ultracentrifugerør
- Kompatibel med Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ Ultracentrifuge Series
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | TN-1865 Neo vinkelrotor |
| Materiale | Titanium |
| Type | Neo vinkelrotor |
| Volumen | 18 x 5 ml |
| Maks. RCF | 430,874 x g |
| Maks. Hastighed | 65,000 rpm |
| K faktor | 15 |
| Maks. Rørlængde | 53 mm |
| Maks. Rør diameter | 13 mm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall WX+ UltraCentrifuge-serien |
| Vis mere |