Få mere at vide
Thermo Scientific™ TMTpro™ Zero Label Reagens
Artikelnummer. 16822583 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 5 mg
5 x 0.5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16822583 5 x 0.5 mg
16594150 1 x 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16822583 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A44519
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Thermo Scientific™ TMTpro Zero Label Reagent fungerer som et 'let' mærke til MS-niveau peptidkvantificering til metodeoptimering eller brug med TMTpro 16 plex Label Reagent Set.
Thermo Scientific™ TMTpro Zero Label Reagent fungerer som et 'let' mærke til MS-niveau peptidkvantificering til metodeoptimering eller brug med TMTpro 16plex Label Reagent Set.
Thermo Scientific TMTpro Zero Label Reagent fungerer som et 'light' tag til MS-niveau peptidkvantificering til metodeoptimering eller brug med TMTpro 16plex etiketreagenssæt.
Funktioner af TMTpro Zero Label Reagent inkluderer:
•Økonomisk —“”let version kan bruges til optimering og metodeudvikling af TMTpro-mærkede prøver
•Effektive —aminreaktive, NHS-esteraktiverede reagenser sikrer effektiv mærkning af alle peptider uanset proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
•Kompatibel —optimeret til brug med høj opløsning Thermo Scientific MS/MS platforme, såsom Q Exactive og Orbitrap Fusion Tribrid instrumentserie, herunder Orbitrap Formørkelse Tribrid og Orbitrap Exploris 480 massespektrometre med dataanalyse fuldt understøttet af Proteome Discoverer 2.3
TMTpro mærkereagenser er den næste generation af tandem-masse-tags, designet til at øge niveauet af prøvemultipleksing uden at gå på kompromis med proteinidentifikation og kvantificering. De TMTpro tagstrukturen ligner TMT tag-struktur ved, at tags forbliver isobariske og aminreaktive, men adskiller sig i den længere spacerregion og isobutylprolinmassereporterregion. Efter MS/MS-fragmentering, hver TMTpro tag genererer en unik reportermasse (dvs. TMTpro 126-134Da) i lavmasseregionen af højopløsnings-MS/MS-spektret, der bruges til relativ kvantificering af proteinekspressionsniveauer. TMTpro Zero Label Reagent er en“ lys” version af TMTpro tag, der kan bruges til metodeudvikling eller i forbindelse med sættet eller delmængden af“ tung” TMTpro reagenser.
Til højopløsningsanalyse af TMTpro-mærkede peptider er den anbefalede LC-søjle for Nanospray Flex-kilden Acclaim PepMap 100 C18 LC-søjle (kat. nr. 164942 eller 164939). For EASY-Spray-kilden er den anbefalede LC-kolonne EASY-Spray C18 LC-kolonnen (kat. nr. ES802 eller ES803).
Disse produkter er underlagt en etiketlicens med begrænset brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TMTpro™ Zero Label Reagent, 5 x 0,5 mg
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produktlinje TMT
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 20 °C.
Etiket eller farvestof Tandem Mass Tag™ (TMT ) Etiketter
Forsendelsestilstand Tøris
Udgangsmateriale Peptider
Endelig produkttype Peptid
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Proteinmærkning
Mængde 5 x 0.5 mg
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.