Få mere at vide
Thermo Scientific™ TMTpro™ 32plex og TMTpro™ Deutererede etiketreagenser
Artikelnummer. p-200075839 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
134C og 135CD mærkereagenser
135CD etiketreagens
16plex Deuterated Label Reagent Set
16plex deutereret etiketreagenssæt
32plex Label Reagent Matched Set
Mængde:
1 x 0.5 mg (per tag)
1 x 5 mg
1 x 5 mg (pr. tag)
Artikelnummer. 30193507
Brand: Thermo Scientific™ A40000817
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TMTpro Deutererede etiketreagenser muliggør multipleksing af op til 35 prøver, hvilket tillader større gennemløb til proteinidentifikation og kvantificering ved brug af tandem-massespektrometri.
Thermo Scientific TMTpro mærkereagenser er den næste generation af tandem-masse-tags, designet til at øge niveauet af prøvemultipleksing uden at gå på kompromis med proteinidentifikation og kvantificering. TMTpro deutererede mærkereagenser muliggør multipleksing af op til 35 prøver for endnu større gennemløb til proteinidentifikation og kvantitativ analyse ved tandem massespektrometri (MS/MS).
Funktioner af TMTpro 32plex Label Reagent Set inkluderer:
  • Multipleks —samtidig MS-analyse af op til 32 prøver afledt af celler, væv eller biologiske væsker
  • Robust —øget multiplekskapacitet resulterer i færre manglende kvantitative værdier blandt prøver og muliggør tillid blandt replikater
  • Effektive —aminreaktive, NHS-esteraktiverede reagenser hjælper med at sikre effektiv mærkning af alle peptider uanset proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
  • Optimeret til højopløsnings MS/MS-analyse vha Orbitrap platforme med databehandling af Proteome Discoverer 3.2
Efter fragmentering, hver TMTpro tag genererer en reporterion med unik masse (f.eks. 126-135 Da) i lavmasseregionen af højopløsnings-MS/MS-spektret, der bruges til multiplekset relativ kvantificering af proteinoverflod.
Fordele ved TMTpro tags
Fordelene ved TMTpro tags omfatter øget multiplekset relativ kvantificering, øget prøvegennemløb og færre manglende kvantitative værdier blandt prøver. Med disse egenskaber kan TMTpro mærkereagenser er velegnede til applikationer, der kræver højere multipleksing og færre manglende værdier, såsom inhibitordosisresponseksperimenter, tidsforløbseksperimenter, termiske skift-assays eller enkeltcelleanalyse. Når det kombineres med den brancheførende højopløsning Orbitrap instrumenter og software, TMTpro reagenser giver integrerede totalløsninger til kvantitativ proteomisk analyse.
Kombinerer TMTpro ikke-deutererede mærkereagenser med deres deutererede modstykker tillader multipleksing af op til 35 prøver. Kontrolkanaler inden for hvert sæt (ikke-deutereret og deutereret) er nødvendige for at sammenligne data på tværs af sæt. TMTpro-134C og TMTpro-135CD reagenser tilbydes til brug som kontrolkanaler i kombination med 32plex sættet. TMTpro-135CD reagens tilbydes separat at kombinere med TMTpro 18plex og TMTpro 16plex deutererede etiketreagenser for at opnå multipleksing med 35 prøver, inklusive flere kontroller til dataanalyse.
Til 32plex eksperimenter, brug TMTpro 32plex Label Reagent Matched Set (kat.nr. A40000839) eller TMTpro 16plex deutereret etiket reagenssæt (kat. nr. A40000817) og TMTpro 16plex etiketreagenssæt (kat.nr. A44520).
Til 34plex eksperimenter brug TMTpro 32plex Label Reagent Matched Set (Kat. Nr. A40000839) og TMTpro-134C og TMTpro-135CD Label Reagens (Kat. Nr. A40000853) eller TMTpro 16plex deutereret etiketreagenssæt (kat.nr. A40000817), TMTpro 16plex etiketreagenssæt (kat.nr. A44520) og TMTpro-134C og TMTpro-135CD etiketreagenser (kat.nr. A40000853).
Brug til 35plex eksperimenter TMTpro 16plex deutereret etiketreagenssæt (kat.nr. A40000817), TMTpro-135CD etiketreagens (kat.nr. A40000818) og TMTpro 18plex etiketreagenssæt (kat.nr. A52045).
Relaterede produkter
Til højopløsningsanalyse af TMTpro-mærkede peptider er den anbefalede LC-søjle for Nanospray Flex-kilden Acclaim PepMap 100 C18 LC-søjle (kat. nr. 164942, 164939). For EASY-Spray-kilden er den anbefalede LC-kolonne EASY-Spray C18 LC-kolonnen (kat. nr. ES902 eller ES903).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype 16plex deutereret etiketreagenssæt
Produktlinje TMTpro
Indhold og opbevaring •TMTpro-127D etiketreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-128ND etiketreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-128CD etiketreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-129ND etiketreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-129CD etiketreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-130ND etiketreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-130CD etiketreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-131ND etiketreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-131CD etiketreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-132ND etiketreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-132CD etiketreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-133ND etiketreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-133CD etiketreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-134ND etiketreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-134CD etiketreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-135ND Label Reagens, 1 x 5 mg
Opbevares under -20 °C.
Etiket eller farvestof Tandem Mass Tag™ (TMT ) Etiketter
Forsendelsestilstand Tøris
Udgangsmateriale Cellelysat
Endelig produkttype Peptid
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Peptidmærkning og kvantificering
Mængde 1 x 5 mg (pr. tag)
Form Lyofiliseret pulver