Få mere at vide
Thermo Scientific™ TMTpro™ 32plex og TMTpro™ Deutererede etiketreagenser
Artikelnummer. 31759102 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
134C og 135CD mærkereagenser
135CD etiketreagens
16plex Deuterat Label Reagens-sæt
16plex deutereret etiketreagenssæt
32plex Label Reagent Matched Set
Mængde:
1 x 0,5 mg (pr. tag)
1 x 5 mg
1 x 5 mg (pr. tag)
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde
31759102 16plex Deuterat Label Reagens-sæt 1 x 0,5 mg (pr. tag)
30193507 16plex deutereret etiketreagenssæt 1 x 5 mg (pr. tag)
30197496 32plex Label Reagent Matched Set 1 x 5 mg (pr. tag)
30193506 134C og 135CD mærkereagenser 1 x 5 mg (pr. tag)
30193508 135CD etiketreagens 1 x 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 31759102 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A40004777
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
TMTpro Deuterede mærkereagenser muliggør multipleksning af op til 35 prøver, hvilket giver større gennemstrømning til proteinidentifikation og kvantificering ved brug af tandemmassespektrometri.
Thermo Scientific TMTpro Mærkereagenser er næste generation af tandemmasse-tags, designet til at øge niveauet af prøvemultipleksing uden at gå på kompromis med proteinidentifikation og kvantificering. TMTpro deutererede mærkereagenser muliggør multipleksning af op til 35 prøver for endnu større gennemstrømning til proteinidentifikation og kvantitativ analyse ved tandem massespektrometri (MS/MS).
Funktionerne TMTpro i 32plex Label Reagent Set inkluderer:
  • Multiplex-samtidig—MS-analyse af op til 35 prøver udvundet fra celler, væv eller biologiske væsker
  • Robust—øget multiplex-kapacitet resulterer i færre manglende kvantitative værdier blandt prøver og muliggør tillid blandt replikater
  • Effektive—amine-reaktive, NHS-esteraktiverede reagenser hjælper med at sikre effektiv mærkning af alle peptider uanset proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
  • Optimeret til højopløsnings MS/MS-analyse ved brug af Orbitrap platforme med databehandling efter Proteome Discoverer 3.2
Efter fragmentering genererer hvert TMTpro tag en reporterion med unik masse (f.eks. 126-135 Da) i det lavmasseområde af det højopløsnings MS/MS-spektrum, der bruges til multiplexet relativ kvantificering af proteinmængden.
Fordele ved TMTpro tags
Fordelene ved TMTpro tags inkluderer øget multiplexet relativ kvantificering, øget prøvegennemstrømning og færre manglende kvantitative værdier blandt prøverne. Med disse egenskaber er mærkereagenserne TMTpro velegnede til applikationer, der kræver højere multiplexing og færre manglende værdier, såsom inhibitor-dosis-respons-eksperimenter, tidsforløbsforsøg, termiske skift-analyser eller enkeltcelle-analyse. Når de kombineres med branchens førende højopløsningsinstrumenter Orbitrap og software, TMTpro giver reagenser integrerede totalløsninger til kvantitativ proteomisk analyse.
Kombinationen af TMTpro ikke-deuterede label-reagenser med deres deutererede modstykker muliggør multiplexing af op til 35 prøver. Kontrolkanaler inden for hvert sæt (ikke-deutererede og deutererede) er nødvendige for at sammenligne data på tværs af subplex. TMTpro-134C og TMTpro-135CD reagenser tilbydes som kontrolkanaler i kombination med 32plex-sættet. TMTpro-135CD-reagensen tilbydes separat til kombination med TMTpro 18plex- og TMTpro 16plex-deutererede labelreagenser for at opnå 35-samples multiplexing, inklusive flere kontroller til dataanalyse.
Til 32plex-eksperimenter skal du bruge TMTpro 32plex Label Reagent Matched Set (Cat. Nej. A40000839) eller TMTpro 16plex Deuteret Label Reagens-sæt (Cat. Nej. A40000817) og TMTpro 16plex Label Reagens-sæt (Cat. Nr. A44520).
Til 34plex-eksperimenter bruges TMTpro 32plex Label Reagent Matched Set (Cat. Nej. A40000839) samt TMTpro-134C og TMTpro-135CD Label Reagenser (Kat. Nej. A40000853) eller TMTpro 16plex Deuteret Label Reagens-sæt (Cat. Nej. A40000817), TMTpro 16plex Label Reagens-sæt (Cat. Nej. A44520), samt TMTpro-134C og TMTpro-135CD etiketreagenser (Kat. Nej. A40000853).
Til 35plex-eksperimenter bruges TMTpro 16plex Deuterated Label Reagent Set (Cat. Nej. A40000817), TMTpro-135CD Label Reagens (Kat. Nej. A40000818), og TMTpro 18plex Label Reagent Set (Cat. Nr. A52045).
Relaterede produkter
Til højopløsningsanalyse af TMTpro-mærkede peptider anbefales LC-kolonnen til Nanospray Flex-kilden Acclaim PepMap 100 C18 LC-kolonnen (Cat. Nej. 164942, 164939). For EASY-Spray-kilden er den anbefalede LC-kolonne EASY-Spray PepMap Neo UHPLC Column (Cat. Nej. ES75500PN) eller EASY-Spray HPLC-søjle (Cat. Nej. ES902 eller ES903).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype 16plex Deuterat Label Reagens-sæt
Produktlinje TMT
Indhold og opbevaring •TMTpro-127D Label Reagens, 1 x 0,5 mg
TMTpro-128ND Label Reagens, 1 x 0,5 mg•
TMTpro-128CD Label Reagens, 1 x 0,5 mg
•TMTpro-129ND Label Reagens, 1 x 0,5 mg•
TMTpro-129CD Label Reagens, 1 x 0,5 mg•
TMTpro-130ND Label Reagens, 1 x 0,5 mg•
TMTpro-130CD Label Reagens, 1 x 0,5 mg
•TMTpro-131ND Label Reagens, 1 x 0,5 mg
•TMTpro-131CD Label Reagens, • 1 x 0,5 mg
•TMTpro-132ND Label Reagens, 1 x 0,5 mg
•TMTpro-132CD Label Reagens, 1 x 0,5 mg•
TMTpro-133ND Label Reagens, 1 x 0,5 mg
•TMTpro-133CD Label Reagens, 1 x 0,5 mg•
TMTpro-134ND Label Reagens, 1 x 0,5 mg
•TMTpro-134CD Label Reagens, 1 x 0,5 mg
•TMTpro-135ND Label Reagens, 1 x 0,5 mg
Butik under -20 °C.
Etiket eller farvestof Tandem Mass Tag™ (TMT) Etiketter
Forsendelsestilstand Tøris
Udgangsmateriale Cellelysat
Endelig produkttype Peptid
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Peptidmærkning og kvantificering
Mængde 1 x 0,5 mg (pr. tag)
Form Lyofiliseret pulver