Få mere at vide
Thermo Scientific™ TMTpro 18-plex-, TMTpro-134C- og TMTpro-135N-mærkereagenser
Artikelnummer. 17901861 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 5 mg
4 x 50 μg (pr. mærke)
6 x 0.5 mg
Etiket eller farvestof:
TMTpro 18-plex
TMTpro-134C og TMTpro-135N
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Etiket eller farvestof
17901861 4 x 50 μg (pr. mærke) TMTpro 18-plex
17496572 1 x 5 mg TMTpro 18-plex
17331783 1 x 5 mg TMTpro-134C og TMTpro-135N
17418273 6 x 0.5 mg TMTpro 18-plex
17423772 6 x 0.5 mg TMTpro-134C og TMTpro-135N
17483812 6 x 0.5 mg TMTpro-134C og TMTpro-135N
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17901861 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A58335
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
TMTpro 18plex Label Reagents muliggør multipleksing af op til 18 prøver. Tilføjelse af TMTpro 134C og TMTpro 135N-mærkereagenser øger prøvemultipleksingen fra 16-plex til 18-plex, hvilket muliggør endnu større gennemløb til proteinidentifikation og kvantificering ved hjælp af tandem massespektrometri (MS).
TMTpro mærkereagenser er den næste generation af tandem-masse-tags, designet til at øge niveauet af prøvemultipleksing uden at gå på kompromis med proteinidentifikation og kvantificering. De Thermo Scientific TMTpro 18plex Label Reagent Set muliggør multipleksing af op til 18 prøver, hvilket muliggør endnu større gennemløb til proteinidentifikation og kvantitativ analyse ved tandem massespektrometri (MS).
Strukturerne af TMTpro og TMT tags ligner hinanden ved at være isobariske og amine-reaktive, men tagget TMTpro har et længere spacerområde og isobutylprolin-masserapporterer. Efter MS/MS-fragmentering genererer hvert TMTpro 18plex-tag en unik rapporterermasse (f.eks. TMTpro 126-135 Da) i det lavmasseområde af det højopløsnings MS/MS-spektrum, som bruges til relativ kvantificering af proteinekspressionsniveauer.
TMT Pro134C og TMTpro135N Label Reagents er identiske i sammensætning og struktur med de andre TMTpro 16plex-tags, men er ikke isobariske. Tilføjelsen af TMTpro 134C- og 135N-tags skaber en 17. og 18. kanal til relativ kvantificering ved brug af højopløsnings Orbitrap MS-instrumenter. Disse tags er tilgængelige separat (Cat. Nr. A52046, A52048), som en del af TMTpro 18plex Label Reagent Set, eller som en del af det komplette 18plex-sæt af reagenser i et 96-brønd pladeformat.
Funktionerne TMTpro i 18plex Label Reagent Set inkluderer:
  • Multiplex-samtidig—MS-analyse af op til 18 prøver udvundet fra celler, væv eller biologiske væsker
  • Robust—øget multiplex-kapacitet resulterer i færre manglende kvantitative værdier blandt prøver og højere tillid blandt replikater
  • Effektive—amin-reaktive, NHS-esteraktiverede reagenser sikrer mere end 95% mærkning af alle peptider uanset proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
  • Optimeret til brug—med højopløsnings Thermo Scientific MS/MS-platforme Orbitrap , analyse fuldt understøttet af Proteome Discoverer 2.3
  • Bekvemt størrelse—leveres i et færdigbrugsformat for engangsbrug for at sikre optimal stabilitet og ydeevne
Til højopløsningsanalyse af TMTpro-mærkede peptider anbefales LC-kolonnen til Nanospray Flex-kilden Acclaim PepMap 100 C18 LC-kolonnen (Cat. Nej. 164942 eller 164939). For EASY-Spray-kilden er den anbefalede LC-kolonne EASY-Spray C18 LC-kolonnen (Cat. Nej. ES902 eller ES903). Når de kombineres med branchens førende højopløsningsinstrumenter Orbitrap og software, TMTpro giver reagenserne en integreret totalløsning til kvantitativ proteinekspressionsanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering Væske i stabiliseret DMSO-opløsning
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Isobarisk labelreagenssæt
Produktlinje TMT
Tilstrækkelig til 72 Reaktioner
Indhold og opbevaring
Tilstrækkeligt til: Fire 18-plex (4 x 18-vejs) eksperimenter TMTpro-126
• Label Reagens, 4 x 50 μg •
TMTpro-127 N Label Reagens, 4 x 50 μg •
TMTpro-127 C Label Reagens, 4 x 50 μg
• TMTpro-128 N Label Reagens, 4 x 50 μg •
TMTpro-128 C Label Reagens, 4 x 50 μg •
TMTpro-129 N Label Reagens, 4 x 50 μg
• TMTpro-129 C Label Reagens, 4 x 50 μg
• TMTpro-130 N Label Reagens, 4 x 50 μg •
TMTpro-130 C Label Reagens, 4 x 50 μg •
TMTpro-131 N Label Reagens, 4 x 50 μg
• TMTpro-131 C Label Reagens, 4 x 50 μg •
TMTpro-132 N Label Reagens, 4 x 50 μg •
TMTpro-132 C Label Reagens, 4 x 50 μg
• TMTpro-133 N Label Reagens, 4 x 50 μg
• TMTpro-133 C Label Reagens, 4 x 50 μg •
TMTpro-134 N Label Reagens, 4 x 50 μg •
TMTpro-134 C Label Reagens, 4 x 50 μg •
TMTpro-135 N Label Reagens, 4 x 50 μg
Opbevare ved -20 °C.
Etiket eller farvestof TMTpro 18-plex
Udgangsmateriale Cellelysat
Endelig produkttype Proteinpeptid
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Proteinmærkning
Mængde 4 x 50 μg (pr. mærke)
Form Væske