Få mere at vide
Thermo Scientific™ TMTpro™ 10plex isobarisk etiket-reagenssæt (enhedsmasserapportør), 1 x 5 mg
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ TMTpro 10plex Label Reagent Set (Unit Mass Reporter), 1 x 5 mg, muliggør multiplexing af op til 10 prøver til samtidig analyse på MS-instrumenter med lavere opløsning.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Massespektrometer |
| Produkttype | 32plex Label Reagent Matched Set |
| Produktlinje | TMTpro |
| Udgangsmateriale | Peptider |
| Endelig produkttype | Peptid |
| Detektionsmetode | Massespektrometri |
| Workflow-trin | Peptidmærkning |
| Mængde | 1 x 5 mg |
| Form | Pulver |
Må kun benyttes til forskningsformål.