Beskrivelse
Tandem massemærke (TMT ) reagenser er specielt designet til at muliggøre identifikation og kvantificering af proteiner i forskellige prøver ved hjælp af tandem massespektrometri. TMT11-131C-tag-strukturen er identisk med de andre TMT10pex-tags, men TMT11-131C-massereporteren er kun mærket med 13C-isotoper. Tilføjelsen af TMT11-131C-mærket muliggør adskillelse af 131-massereporterionen af originalen TMT10plex reagenser i N- og C-varianter, hvilket skaber en 11. kanal til relativ kvantificering ved brug af høj opløsning Orbitrap MS instrumenter.
Fordelene ved TMT mærkereagenser inkluderer øget multiplekset relativ kvantificering, øget prøvegennemløb og færre manglende kvantitative værdier blandt prøver. TMT10plex mærkereagenser plus TMT11-131C er ideel til analyse af flere proteinprøver fra inhibitordosisresponseksperimenter, tidsforløbseksperimenter eller til at forbedre statistikker over biologiske replikater.
Funktionerne ved denne TMT11-131C Label Reagent inkluderer:
• Multipleks —samtidig MS-analyse af op til 11 prøver afledt af celler, væv eller biologiske væsker
•Robust —øget multiplex-kapacitet resulterer i færre manglende kvantitative værdier blandt prøver og højere tillid blandt replikater
•Effektive —amin-reaktive, NHS-ester-aktiverede reagenser sikrer effektiv mærkning af alle peptider uanset proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
•Kompatibel —optimeret til brug med høj opløsning Thermo Scientific Orbirtrap MS/MS platforme, med dataanalyse fuldt understøttet af Proteome Discoverer
2.3 TMT11-131C fås som et selvstændigt mærke (kat. nr. A34807, A37724) eller som en del af TMT10plex dette Isobarisk etiketreagenssæt plus TMT11-131C. Kombineret med den brancheførende høj opløsning Orbitrap instrumenter og software, TMT reagenser giver integrerede totalløsninger til kvantitativ proteinekspressionsanalyse.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Massespektrometer |
| Produkttype | Isobarisk etiketreagens |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Indhold og opbevaring | 3 hætteglas, opbevares kl– 5 til– 30 °C |
| Etiket eller farvestof | Tandem Mass Tag (TMT ) Etiket |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Udgangsmateriale | Peptider |
| Endelig produkttype | Peptider |
| Detektionsmetode | Massespektrometri |
| Workflow-trin | Peptidmærkning og kvantificering |
| Vis mere |