Få mere at vide
Thermo Scientific™ TMT11-131C etiketreagens
Artikelnummer. 15706663 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 5 mg
1 x 5 mg (pr. tag)
3 x 0,8 mg (pr. tag)
3 x 0.8 mg
Pakningsstørrelse:
2.4mg
5mg
Pakke med 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15706663 1 x 5 mg 5mg
15877944 3 x 0.8 mg 2.4mg
15722695 1 x 5 mg (pr. tag) 5mg
15988062 3 x 0,8 mg (pr. tag) Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
Artikelnummer. 15706663 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A34807
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
Tandem massemærke (TMT ) reagenser er specielt designet til at muliggøre identifikation og kvantificering af proteiner i forskellige prøver ved hjælp af tandem massespektrometri.
Tandem massemærke (TMT ) reagenser er specielt designet til at muliggøre identifikation og kvantificering af proteiner i forskellige prøver ved hjælp af tandem massespektrometri. TMT11-131C-tag-strukturen er identisk med de andre TMT10pex-tags, men TMT11-131C-massereporteren er kun mærket med 13C-isotoper. Tilføjelsen af TMT11-131C-mærket muliggør adskillelse af 131-massereporterionen af originalen TMT10plex reagenser i N- og C-varianter, hvilket skaber en 11. kanal til relativ kvantificering ved brug af høj opløsning Orbitrap MS instrumenter.
Fordelene ved TMT mærkereagenser inkluderer øget multiplekset relativ kvantificering, øget prøvegennemløb og færre manglende kvantitative værdier blandt prøver. TMT10plex mærkereagenser plus TMT11-131C er ideel til analyse af flere proteinprøver fra inhibitordosisresponseksperimenter, tidsforløbseksperimenter eller til at forbedre statistikker over biologiske replikater.
Funktionerne ved denne TMT11-131C Label Reagent inkluderer:
Multipleks —samtidig MS-analyse af op til 11 prøver afledt af celler, væv eller biologiske væsker
Robust —øget multiplex-kapacitet resulterer i færre manglende kvantitative værdier blandt prøver og højere tillid blandt replikater
Effektive —amin-reaktive, NHS-ester-aktiverede reagenser sikrer effektiv mærkning af alle peptider uanset proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
Kompatibel —optimeret til brug med høj opløsning Thermo Scientific Orbirtrap MS/MS platforme, med dataanalyse fuldt understøttet af Proteome Discoverer
2.3 TMT11-131C fås som et selvstændigt mærke (kat. nr. A34807, A37724) eller som en del af TMT10plex dette Isobarisk etiketreagenssæt plus TMT11-131C. Kombineret med den brancheførende høj opløsning Orbitrap instrumenter og software, TMT reagenser giver integrerede totalløsninger til kvantitativ proteinekspressionsanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Isobarisk etiketreagens
Indhold og opbevaring 1 hætteglas, opbevares kl– 5 til– 30 °C.
Etiket eller farvestof Tandem Mass Tag (TMT ) Etiket
Forsendelsestilstand Tøris
Udgangsmateriale Peptider
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Peptidmærkning og kvantificering
Mængde 1 x 5 mg