Beskrivelse
Tandem massemærke (TMT ) isobariske mærkereagenser anvendes til multiplekset proteinkvantificering ved anvendelse af tandem massespektrometri. Immobiliseret Anti-TMT Harpiks er designet til effektivt at fange og berige peptider eller proteiner mærket ved hjælp af evt TMT reagens. Anti-TMT Harpiks og TMT Elueringsbuffer er effektive til at reducere prøvekompleksiteten, forbedre det dynamiske område og studere cysteinmodifikationer såsom S-nitrosylering, oxidation og disulfidbindinger af proteinprøver mærket med iodoTMT reagenser.
Tandem mass tag (TMT) reagenser bruges til kemisk at mærke proteiner i forskellige prøver til multiplexet kvantificering ved hjælp af tandem massespektrometri. Immobiliseret Anti-TMT harpiks indeholder et agarose-immobiliseret anti-TMT monoklonalt antistof og er effektivt til fangst og berigelse af peptider eller proteiner mærket med ethvert TMT reagens. Dette hjælper med at forenkle ellers komplekse prøver før LC-MS/MS-analyse, især når målene for mærkning er sjældne (f.eks. cysteinsulfhydryler). Berigelse af mærkede peptider ved denne metode resulterer i færre identificerede peptider pr. protein, men kan markant øge antallet af unikke identificerede proteiner, hvilket gør det lettere at opdage og måle proteiner med lav forekomst.
Immobilized Anti-TMT Resin bruger vores meget specifikke Anti-TMT antistof (Kat. Nr. 90075) til at binde peptider mærket med TMT reagenser. Antistoffet er specifikt for masserapportererregionen af reagenserne TMT , hvilket muliggør berigelse af TMT-mærkede peptider uanset peptidmærkningskemi (f.eks. amin-reaktiv, sulfhydryl-reaktiv). TMT Elution Buffer er en flygtig neutral buffer, der konkurrerende eluerer fangede TMT-mærkede peptider. Når den bruges i kombination med immobiliseret Anti-TMT harpiks, TMT giver Elution Buffer højere specifik berigelse af TMT-mærkede peptider sammenlignet med sure eller basiske eluationsbuffere.
Berigelsesfunktioner omfatter:
- Specifikke—anvendelser specifik, højaffinitetsantistof for TMT strukturen (Kd >100 pM)
- Kompatibel—og effektiv for alle varianter af TMT reagenser (amin-reaktiv eller cystein-reaktiv)
- Alsidig—resin med TMT Elution Buffer for optimal prøveberigelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Immobiliseret Anti-TMT Antistofharpiks |
| Produktlinje | TMT |
| Indhold og opbevaring | Opbevar alle produkter ved modtagelse ved 4 °C. Produktet sendes med en ispakke. |
| Etiket eller farvestof | Tandem Mass Tag™ (TMT ) Etiketter |
| Udgangsmateriale | Cellelysat |
| Detektionsmetode | Massespektrometri |
| Workflow-trin | Proteinmærkning |
| Mængde | 6 mL |