Få mere at vide
Thermo Scientific™ TMSI silyleringsreagens
Artikelnummer. 11737027 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 ml ampuller
25 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11737027 10 x 1 ml ampuller Pakke med 10
11537841 25 g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11737027 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS88623
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Brug den stærkeste silylator til rådighed for kulhydrater og steroider med Thermo Scientific™ TMSI silyleringsreagens.
Brug den stærkeste silylator til rådighed for kulhydrater og steroider med Thermo Scientific™ TMSI silyleringsreagens. Dette silyleringsreagens reagerer hurtigt med hydroxyler og carboxylsyrer, men ikke med aminer, og er særligt velegnet i multiderivatiseringsskemaer for forbindelser, der indeholder både hydroxyl- og amingrupper. TMSI kan bruges til at derivatisere alkoholer, phenoler, organiske syrer, hormoner, glycoler, nukleotider og narkotika og er fremragende til C1 –C5 fedtsyrer i serum og urin.
  • Reagerer hurtigt og jævnt med hydroxyler og carboxylsyrer, men ikke med aminer
  • Især anvendelig i multiderivatiseringsskemaer for forbindelser indeholdende både hydroxyl- og amingrupper
  • Anvendes til derivatisering af alkoholer, phenoler, organiske syrer, steroider, hormoner, glycoler, nukleotider og narkotika
  • Fremragende til C1 til C5 fedtsyrer i serum og urin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC/MS
Farer Brandfarlig, lokalirriterende
Standard koncentration 98 til 100 %
Opbevaring 2 °C til 8 °C
Mængde 10 x 1 ml ampuller
Standard komponenter 1-(trimethylsilyl)-1H-imidazol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TMSI, 10 x 1 mL Ampules N-Trimethylsilylimidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.