Få mere at vide
Thermo Scientific™ TMSI silyleringsreagens
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Brug den stærkeste silylator til rådighed for kulhydrater og steroider med Thermo Scientific™ TMSI silyleringsreagens. Dette silyleringsreagens reagerer hurtigt med hydroxyler og carboxylsyrer, men ikke med aminer, og er særligt velegnet i multiderivatiseringsskemaer for forbindelser, der indeholder både hydroxyl- og amingrupper. TMSI kan bruges til at derivatisere alkoholer, phenoler, organiske syrer, hormoner, glycoler, nukleotider og narkotika og er fremragende til C1 –C5 fedtsyrer i serum og urin.
- Reagerer hurtigt og jævnt med hydroxyler og carboxylsyrer, men ikke med aminer
- Især anvendelig i multiderivatiseringsskemaer for forbindelser indeholdende både hydroxyl- og amingrupper
- Anvendes til derivatisering af alkoholer, phenoler, organiske syrer, steroider, hormoner, glycoler, nukleotider og narkotika
- Fremragende til C1 til C5 fedtsyrer i serum og urin
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | GC/MS |
| Farer | Brandfarlig, lokalirriterende |
| Standard koncentration | 98 til 100 % |
| Varebeskrivelse | 25 g |
| Opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Mængde | 25 g |
| Standard komponenter | 1-(trimethylsilyl)-1H-imidazol |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.