Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TMPyP4 tosylate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18074662
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18074662 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18074662 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4253/50
Inhibitor of human telomerase
Cationic porphyrin; inhibits human telomerase. Stacks with G tetrads to stabilize quadruplex DNA. Inhibits cell proliferation and induces cell death in three myeloma cell lines. Activity results in telomere shortening at concentrations between 1 and 5 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TMPyP4 tosylate
CAS 36951-72-1
Mængde 50 mg
Molekylær formel C72H66N8O12S4
Formel vægt 1363.6
Renhed >95%
Molekylvægt (g/mol) 1363.604