missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
TMPyP4 tosylate, MedChemExpress
Beskrivelse
TMPyP4 tosylate (TMP 1363) is a quadruplex-specific ligand, which inhibits the interaction between G-quadruplexes and IGF-1. TMPyP4 tosylate (TMP 1363) is a telomerase inhibitor with antitumor effects in osteosarcoma cell lines.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TMPyP4 tosylate |
| CAS | 36951-72-1 |
| Farve | Deep Purple |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C72H66N8O12S4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | TMP 1363 |
| Opløselighedsinformation | H2O : 25 mg/mL (18.33 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (7.33 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[N+]1=CC=C(/C2=C3C=CC(/C(C4=CC=[N+](C)C=C4)=C5C=C/C(N/5)=C(C6=CC=[N+](C)C=C6)/C(C=C/7)=NC7=C(C8=CC=[N+](C)C=C8)/C9=CC=C2N9)=N\3)C=C1.O=S(C%10=CC=C(C)C=C%10)([O-])=O.O=S(C%11=CC=C(C)C=C%11)([O-])=O.O=S(C%12=CC=C(C)C=C%12)([O-])=O.O=S(C%13=CC=C(C)C=C%13)([O-])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 1363.6 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?