Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Mål | TMPRSS8 |
| Synonym | Disp, FLJ16659, MGC52282, protease, serine, 30 homolog (mouse), pseudogene, TMPRSS8, TMPRSS8P |
| Gen symbol | PRSS30P |