Få mere at vide
Novus Biologicals™ TMPRSS8 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18496709 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
18496709 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18496709 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00124221T03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål TMPRSS8
Synonym Disp, FLJ16659, MGC52282, protease, serine, 30 homolog (mouse), pseudogene, TMPRSS8, TMPRSS8P
Gen symbol PRSS30P