Få mere at vide
TMP269, MedChemExpress
Beskrivelse
TMP269 is a novel and selective class IIa histone deacetylase (HDAC) inhibitor with IC50s of 157 nM, 97 nM, 43 nM and 23 nM for HDAC4, HDAC5, HDAC7 and HDAC9, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TMP269 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1314890-29-3 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H21F3N4O3S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 41 mg/mL (79.69 mM) |
| SMIL | O=C(NCC1(C2=NC(C3=CC=CC=C3)=CS2)CCOCC1)C4=CC=CC(C5=NOC(C(F)(F)F)=N5)=C4 |
| Vis mere |