Få mere at vide
TMP195, MedChemExpress
Beskrivelse
TMP195 is a selective class IIa histone deacetylase (HDAC) inhibitor with Kis of 59, 60, 26, 15 nM for HDAC4, HDAC5, HDAC7 and HDAC9, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TMP195 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1314891-22-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H19F3N4O3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (219.10 mM) |
| SMIL | O=C(NCC(C)(C)C1=COC(C2=CC=CC=C2)=N1)C3=CC(C4=NOC(C(F)(F)F)=N4)=CC=C3 |
| Vis mere |