Learn More
TMEPAI Antibody, R&D Systems™
Code produit 18600439 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18600439 25 μL 25µL
18249431 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18600439 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP25665725ul
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TMEPAI Polyclonal specifically detects TMEPAI in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen TMEPAI
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 0.4 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulation PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias prostate transmembrane protein, androgen induced 1, Solid tumor-associated 1 protein, STAG1prostate androgen induced RNA, transmembrane prostate androgen-induced protein
Gene Symbols PMEPA1
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:VNSTAAAAAGQPNVSCTCNCKRSLFQSMEITELE
Purification Method Affinity Purified
Quantity 25 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 56937
Test Specificity Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.