Få mere at vide
Novus Biologicals™ TMEM49 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18459879 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18459879 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18459879 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00081671T02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Autophagy, Cancer, ER Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neurodegeneration
Mål TMEM49
Synonym DKFZp566I133, EPG3, TDC1, transmembrane protein 49 TMEM49, vacuole membrane protein 1
Gen symbol VMP1