Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Autophagy, Cancer, ER Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neurodegeneration |
| Mål | TMEM49 |
| Synonym | DKFZp566I133, EPG3, TDC1, transmembrane protein 49 TMEM49, vacuole membrane protein 1 |
| Gen symbol | VMP1 |