missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
TMEM25 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-00184DL594
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
TMEM25 Polyclonal specifically detects TMEM25 in Human samples. It is validated for ELISA.
Tekniske data
| TMEM25 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 84866 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| DyLight 594 | |
| 0610039J01Rik, FLJ14399, transmembrane protein 25 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant TMEM25 (AAH51841.1; Met1-Pro224). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion